Documenti fondamentali
90699
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 9.0 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Sinonimo/i:
IEF-Marker fluorescent pI 9.0
Scegli un formato
200 μL
CHF 276.00
CHF 276.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 276.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
CHF 276.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
PM
Mw 370.49 g/mol
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in 10 mM HCl
Fluorescenza
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Applicazioni
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Ricostituzione
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)