Documenti fondamentali
89734
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – Sodium citrate tribasic 1.26M – Glycerol 10% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 38/Kit No 75403
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.24 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)