Vai a
86329
Taurina
≥99.5% (T), suitable for UHPLC, BioUltra
Sinonimo/i:
Acido 2-amminoetanosolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2CH2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-483-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751215
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Taurina, BioUltra, ≥99.5% (T)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
UHPLC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
color
colorless to white
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.006, λ: 280 nm Amax: 0.005
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
application(s)
cell analysis
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
Agonista endogeno non selettivo dei recettori della glicina.
Agonista endogeno non selettivo dei recettori della glicina. Amminoacido solfonato condizionatamente essenziale, modula l′apoptosi in alcune cellule, partecipa a molte attività metaboliche; è un prodotto del metabolismo di metionina e cisteina.
Other Notes
Biological role of taurine; Component of NCTC medium
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T8691W381306T4571
Taurina BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
86329
Taurina
Taurina suitable for cell culture, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T8691
Taurina
Taurina ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W381306
Taurina
Taurina
SAFC
T4571
Taurina
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
suitable for cell culture, meets USP testing specifications
description
≥98%, FG
description
-
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline powder
assay
≥99.5% (T)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98.5%
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: ≥100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)