Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12O[C@H](C)CC(=O)[C@]1(O)O[C@]3([H])[C@@H](NC)[C@@H](O)[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@]3([H])O2
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChI key
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica