Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(OH)COOAg
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
mp
120-122 °C (lit.)
application(s)
histology
SMILES string
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Reagent used in the Immunogold-Silver Staining (IGSS), a review
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver lactate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?