Documenti fondamentali
83943
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – PPS 1M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 38/Kit-No 96827
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.07 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)