Vai a
83273
Citrate Concentrated Solution
BioUltra, Molecular Biology, 1 M in H2O
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Na3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.0-8.0
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C36746305293302
Acido citrico ≥98% (GC), anhydrous
Sigma-Aldrich
C3674
Acido citrico
Tampone Tris-EDTA BioUltra, Molecular Biology, pH 7.4
Supelco
93302
Tampone Tris-EDTA
description
BioUltra, Molecular Biology, 1 M in H2O
description
≥98% (GC), anhydrous
description
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.4
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
concentration
1 M in H2O
concentration
-
concentration
~1 M in H2O
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
pH
7.0-8.0
pH
-
pH
5.0-7.0 (25 °C)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Concentrated Solution
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)