Merck
82972
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M –Sodium chloride 0.1M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 47/Kit-No 96827
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
ppe
Eyeshields, Gloves
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)