Documenti fondamentali
82809
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.085M – 2-Propanol 8.5% (v/v) – Polyethylene glycol 4000 17% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 41/Kit No 75403
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.07 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)