Vai a
82663
1-Pyrenedodecanoic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
12-(1-Pyrenyl)dodecanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2481235
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 339 nm; λem 377 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
InChI key
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 377 nm, there are lower maxima at 397, 418 and 440 nm.
Other Notes
Anionic membrane probe. Studies on the uptake of fluorescent fatty acids into cultured cells
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)