Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 56.50 |
250 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 95.70 |
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 379.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
solid
mol wt
Mr 950-1050
sustainability
Sustainability features
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, 1,000 | description average mol wt 200 | description average Mv ~8,000, powder (crystalline) | description average Mw 1,500 |
| form solid | form liquid | form powder (crystalline) | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt Mr 950-1050 | mol wt average mol wt 200 | mol wt average Mv ~8,000 | mol wt average Mw 1,500 |
| cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities proteases, none detected, insoluble matter, passes filter test, DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected | impurities - | impurities - | impurities - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli(etilenglicole)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?