Vai a
80666
Hexarelin
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
HEX, L-Histidyl-2-methyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide, Examorelin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 851.00
CHF 638.25
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H58N12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
887.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
CHF 638.25
Prezzo di listinoCHF 851.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Hexarelin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c(C)[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C47H58N12O6/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
RVWNMGKSNGWLOL-GIIHNPQRSA-N
Biochem/physiol Actions
Hexarelin (HEX), a ghrelin analogue, is a growth hormone secretagogue receptor agonist, a growth hormone releasing peptide. Hexarelin may be used as an internal standard in quantitative analysis (via chromatography etc.) of prohibited growth hormone enhancing drugs such as GHRP-2. The potential use of Hexarelin as a therapeutic has prompted research studies on its physiological effects in vitro and in vivo.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3277N76621296701
Hexarelin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
80666
Hexarelin
USP
USP
1296701
[D-His2]-Gonadorelin
description
≥90% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
color
white
color
white to beige
color
white
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)