Merck
80074
Ammonium sulfate 0.17M – Sodium cacodylate pH 6.5; 0.085M – Polyethylene glycol 8000 25.5% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 15/Kit No 75403
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.10 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)