Vai a
78331
FITC-Dextran sulfate sodium salt
average mol wt 40,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 651.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
CHF 651.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
synthetic
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
composition
sulfur content, 16-20%
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
428675122775027
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
composition
sulfur content, 16-20%
composition
-
composition
-
composition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)