Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 312.00 |
Informazioni su questo articolo
form
liquid
Quality Segment
mol wt
Mw 321.27 g/mol
concentration
3 mg/mL in 15 mM HCl
fluorescence
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description 3 mg/mL in 15 mM HCl | description 2 mg/mL in 10 mM HCl | description 1 mg/mL in 4 mM HCl |
| concentration 3 mg/mL in 15 mM HCl | concentration 2 mg/mL in 10 mM HCl | concentration 1 mg/mL in 4 mM HCl |
| fluorescence λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5 | fluorescence λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9) | fluorescence λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2 |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| form liquid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?