Documenti fondamentali
77103
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – 2-methyl-2,4-pentanediol 30% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 05/Kit-No 82009
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.04 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)