Documenti fondamentali
76724
Sigma-Aldrich
meso-Tetraphenyl-tetrabenzoporphine Palladium Complex
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H36N4Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
919.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pd]1n2c3c(-c4ccccc4)c5nc(c(-c6ccccc6)c7n1c(c(-c8ccccc8)c9nc(c(-c%10ccccc%10)c2c%11ccccc3%11)c%12ccccc9%12)c%13ccccc7%13)c%14ccccc5%14
Applicazioni
Phosphorescent probe for oxygen measurements in very low concentration
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S.A. Vinogradov et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 103-103 (1995)