Merck
76559
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester monoammonium salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol ammonium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, β-oleoyl-γ-palmitoyl ammonium salt, PG(16:0/18:1(9Z)), POPG-NH4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80NO10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
766.04
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
solid
solubility
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
functional group
ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C40H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);1H3/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI key
WFYVYFVKHCDATR-XQYKCTAGSA-N
Application
POPG is widely used in studies as an ingredient in negatively charged synthetic lipid monolayers and bilayers.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)