Merck
76440
Pentacene
suitable for fluorescence, >95.0%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.35
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-193-7
Beilstein/REAXYS Number:
1912418
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>95.0%
form
solid
mp
372-374 °C (subl.)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
InChI key
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentacene
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)