Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C19H18N3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.82
EC Number:
209-321-2
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4164603
Colour Index Number:
42500
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisuitability
suitable for microscopy
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Reagent for the colorimetric determination of sulfite in foods
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?