Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-773-7
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥4 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
powder
specific activity
≥4 U/mg
storage temp.
2-8°C
Application
The compound is commonly used for the synthesis of biodiesel and biopolymers, as well as in the production of pharmaceuticals, agrochemicals and flavor compounds.
Biochem/physiol Actions
Esterase acts on water-soluble carboxyl esters containing short chain fatty acids.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol acetic acid from p-nitrophenylacetate per minute at pH 7.5 and 25°C
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?