75707
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
BioReagent, suitable for chemiluminescence, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
2,4,6-Trichlorophenyl oxalate, Oxalic acid bis(2,4,6-trichlorophenyl) ester, TCPO
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
crystals
Punto di fusione
187-193 °C
Compatibilità
suitable for chemiluminescence
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)