Informazioni su questo articolo
assay
≥98.0% (TLC)
mp
265 °C (dec.), 265 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 404 nm; λem 434 nm in H2O
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C34H46O10S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-44-29-23-30(45(35,36)37)26-20-21-28-32(47(41,42)43)24-31(46(38,39)40)27-19-18-25(29)33(26)34(27)28;;;/h18-21,23-24H,2-17,22H2,1H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40)(H,41,42,43);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
IABMEQMYXMSMGI-UHFFFAOYSA-K
Other Notes
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?