Merck
74675
Novobiocina
≥93% (HPLC)
Sinonimo/i:
Albamycin, Cathomycin, Novobiocin, Novobiocin, Monosodium Salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H35N2NaO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
634.61
UNSPSC Code:
51286504
NACRES:
NA.85
EC Number:
216-023-6
Beilstein/REAXYS Number:
3892910
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −48±3°, c = 1% in ethanol
color
white to faint beige
solubility
H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: coumarin-glycoside
Application
Per la produzione di DNA plasmidico a superelica positiva. Inibitore della DNA girasi batterica e della DNA topoisomerasi eucariotica. Inibitore della DNA polimerasi RNA-dipendente di retrovirus.
Novobiocin is used to study heat shock protein inhibition and to produce positively supercoiled plasmid DNA. It is an inhibitor of bacterial DNA gyrase and eukaryotic DNA topoisomerase. It also is an inhibitor of retrovirus RNA-dependent DNA-polymerase.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: Impedisce la sintesi del DNA mediante l′inibizione dell′enzima topoisomerasi II.
Spettro antimicrobico: Batteri Gram-positivi.
Novobiocin inhibits DNA synthesis by inhibiting bacterial DNA gyrase targeting the GyrB subunit of the enzyme involved in energy transduction. Novobiocin acts as a competitive inhibitors of the ATPase reaction catalysed by GyrB . It is also a Hsp90 inhibitor . Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacterial.
Packaging
1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Store under inert gas. Keep in a dry place.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Novobiocina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)