Key Documents
74576
Sigma-Aldrich
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-Di(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, DEPE, Dierucoyl phosphatidylethanolamine, PE(22:1(13E)/22:1(13E))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H94NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
856.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Saggio
≥98% (TLC)
≥98% (as erucic acid)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C49H94NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,47H,3-16,21-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t47-/m1/s1
VBZSMBBOZFITID-FRWASNMLSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Boris Tenchov et al.
Chemistry and physics of lipids, 208, 65-74 (2017-10-07)
The non-lamellar phases formed by membrane lipids in diluted aqueous dispersions are mainly represented by the inverted hexagonal phase, HII, and phases of cubic symmetry, among them the bicontinuous cubic phases Pn3m (Q224), Im3m (Q229) and Ia3d (Q230). Here we