Documenti fondamentali
74097
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 6 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
Stato
aqueous suspension
Concentrazione
2.5% (solids)
Dimensione particelle
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Fluorescenza
λex 540 nm; λem 584
Risultati analitici
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)