Vai a
73572
L-(−)-Glyceraldehyde
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-2,3-Dihydroxypropanal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.08
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-836-7
Beilstein/REAXYS Number:
1720475
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
optical activity
[α]/D -11.0±3.0°, c = 2 in H2O (after 24 h)
solubility
water: soluble 30 g/L at 18 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)C=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m1/s1
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-GSVOUGTGSA-N
Application
  • L-Glyceraldehyde Inhibits Neuroblastoma Cell Growth via a Multi-Modal Mechanism on Metabolism and Signaling.: This research highlights the inhibitory effects of L-Glyceraldehyde on neuroblastoma cell growth, revealing its impact through multiple pathways in metabolism and cell signaling (Forbes M et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-(-)-Glyceraldehyde is an important intermediate in carbohydrate metabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G550002288M1000
L-(−)-Glucose ≥99%
Sigma-Aldrich
G5500
L-(−)-Glucose
description
≥90% (HPLC)
description
≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
≥95% (titration)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95% (titration)
solubility
water: soluble 30 g/L at 18 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]/D -11.0±3.0°, c = 2 in H2O (after 24 h)
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
optical activity
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)