72755
5-(Bromomethyl)fluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (sum of tautomers, GC)
Sinonimo/i:
5-BMF
About This Item
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥95% (sum of tautomers, GC)
Fluorescenza
λex 492 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(CBr)ccc45)c1
InChI
1S/C21H13BrO5/c22-10-11-1-4-15-14(7-11)20(25)27-21(15)16-5-2-12(23)8-18(16)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21/h1-9,23-24H,10H2
OQHKPJAZGYJYTB-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3