Passa al contenuto
72259
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – DTT 0.001M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 43/Kit-No 96827
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)