Vai a
69312
L-Glyceraldehyde-3-phosphate solution
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
Sinonimo/i:
(2S)-2-Hydroxy-3-phosphonooxypropanal, L-GAP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
impurities
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C([C@@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glyceraldehyde 3-phosphate is a potent non-competitive inhibitor of NADP-dependent non-phosphorylating D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and a substrate for L-Glyceraldehyde 3-phosphate reductase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G5376G5500G6626
L-(−)-Glucose ≥99%
Sigma-Aldrich
G5500
L-(−)-Glucose
description
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
description
-
description
≥99%
description
>98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
≥99%
assay
>98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
impurities
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)