68713
D-Xylonic acid ammonium salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ammonium D-xylonate, NSC 15831
About This Item
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 18.5±2.0°, c = 1 in H2O
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.N
InChI
1S/C5H10O6.H3N/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);1H3/t2-,3+,4-;/m1./s1
VUOKJALMVMFERM-HAYYNCRMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)