Vai a
68338
Hexylene glycol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid (or viscous liquid)
expl. lim.
7.4 %
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.427 (lit.), n20/D 1.428
pH
6-8 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Used in the crystallisation of proteins
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)