Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 nmol | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 337.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
UV absorption
λ: 429-435 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥80.0% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥90% |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥80.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
| UV absorption λ: 429-435 nm Amax | UV absorption λ: 562.0-568.0 nm Amax | UV absorption λ: 534-540 nm Amax | UV absorption - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?