Merck
66019
Nano beads based on polyacrylonitrile, Chromeon 642-marked, carboxylated
Sinonimo/i:
PAN-Chromeon 642, carboxylated
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
concentration
0.5%
average diameter
80-100 nm
fluorescence
λex 642 nm; λem 677 nm in H2O
storage temp.
2-8°C
Application
Nanobeads based on polyacrylonitrile, Chromeon 642-marked, carboxylatedis an effective vehicle for energy transfer with external fluorescent dyes and embedded dyes making them useful in FRET-based immunoassay applications such as protein nanoarray and quantum dot assays.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)