Documenti fondamentali
64000WB
Midas® Water Bath
new
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Sinonimo/i:
Stainer
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
Lungh. × Largh. × Alt. scatola
26 in. × 16 in. × 7 in.
Lungh. × Largh. × Alt. del bagno ad acqua
22 in. × 7.5 in. × 6 in.
Compatibilità
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
MIDAS®
Note legali
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)