Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2CCH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
EC Number:
203-742-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605762
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiagency
USP/NF, tested according to Ph. Eur.
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
form
fine crystals, powder
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble 478.8 g/L at 20 °C
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Maleic acid is a dicarboxylic acid. It can be synthesized from crotonaldehyde.
Application
Maleic acid may be used in the synthesis of (R,S)-malic acid and fumaric acid. It may be employed as an anionic monomer in the preparation of superswelling acrylamide (AAm)/maleic acid (MA) hydrogels.†
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido maleico
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?