Vai a
61755
L-α-fosfatidilcolina
egg yolk, ~60% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 117.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 343.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
51321705
EC Number:
232-307-2
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
CHF 117.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
egg yolk
Quality Segment
form
solid
concentration
~60% (TLC)
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Application
  • Epithelial transport and bioavailability of intranasally administered human growth hormone formulated with the absorption enhancers didecanoyl-L-alpha-phosphatidylcholine and alpha-cyclodextrin in rabbits.: This research explores the bioavailability and epithelial transport of intranasally administered human growth hormone, highlighting the role of phosphatidylcholine as an absorption enhancer. (Agerholm et al., 1994).
Biochem/physiol Actions
Una dei principali fosfolipidi strutturali del cervello, costituisce il 15% circa dei lipidi totali; localizzata soprattutto nella materia grigia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4279P2772P5638
description
egg yolk, ~60% (TLC)
description
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
description
egg yolk, Type XI-E, 100 mg/mL in chloroform, ≥99%, solution
description
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
soybean
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solution
form
solution
form
powder or solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-fosfatidilcolina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)