Vai a
61698
N-(3-Hydroxyoctanoyl)-DL-homoserine lactone
≥95% (sum of isomers, HPLC)
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)octanamide, 3-Hydroxy-C8-HSL, N-[(RS)-3-Hydroxyoctanoyl]-DL-homoserine lactone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(O)CCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h9-10,14H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
XCZVBYOXRSFQBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxyoctanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs, and a research focus for the prevention of biofilm formation.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)