Vai a
60359
Potassio ftalato monobasico
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
Acido ftalico, KHP, Potassio biftalato, Potassio idrogeno ftalato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOOCC6H4COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-889-4
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 309 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium hydrogen phthalate may be used as a buffering agent or as a standard for total organic carbon (TOC) calibration and may be used to asses the oxidating activity of CNTs/TiO(2) photoanodes. Potassium hydrogen phthalate solution may be used as a liquid filter to reduce the effects of Rayleigh scattering on collected Raman spectra.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1799221465960360
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
ACS reagent, acidimetric standard
description
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
99.95-100.05% dry basis
assay
-
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
-
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
form
solid
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
solubility
-
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M)
pH
4
pH
4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassio ftalato monobasico
Punto di infiammabilità (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)