Vai a
60246
Potassium formate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Formic acid potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 300.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HCOOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
209-677-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3623272
CHF 300.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
165-168 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.09, λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES string
[K+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.K/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium formate may be used with 1-propanol for the deproteinization and extraction of CoQ(10) and CoQ(10)H(2) from plasma. Potassium formate may be used as a plant photoinhibition prevention agent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
294454919
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
description
ReagentPlus®, 99%
description
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
99%
assay
-
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
solid
form
solid
form
solution
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium formate
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)