Vai a
59815
1-(4-Isothiocyanatobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
~90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Isothiocyanatobenzyl-EDTA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 787.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N3O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.44
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8363400
CHF 787.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~90% (HPLC)
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(Cc1ccc(cc1)N=C=S)N(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H21N3O8S/c22-15(23)7-20(8-16(24)25)6-14(21(9-17(26)27)10-18(28)29)5-12-1-3-13(4-2-12)19-11-30/h1-4,14H,5-10H2,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
VHMWJVAFPCGUTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Isothiocyanatobenzyl-EDTA is a bifunctional chelator used in bioconjugation chemistry to label primary amine containing molecules and proteins preferentially at their N-terminals.
Other Notes
Amine-reactive probe, useful for antibody chelate labeling[1]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)