Documenti fondamentali
59304
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
≥99.5% (GC), for molecular biology, BioUltra
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado:
for molecular biology
Saggio:
≥99.5% (GC)
tecniche:
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
P. ebollizione:
82 °C (lit.)
Tensione di vapore:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome del prodotto
2-Propanolo, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (completely)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)O
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
Compatibilità
suitable for molecular biology
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 2-propanolo è un solvente organico polare, limpido, incolore, comunemente utilizzato nei laboratori di chimica e di biochimica. E′ in grado di dissolvere un'ampia gamma di sostanze chimiche ed evapora rapidamente. L′isopropanolo è usato diffusamente in biologia molecolare per l′estrazione di DNA ed RNA da cellule e tessuti per precipitazione. A differenza dell′etanolo, di cui è necessario un volume pari a 2,5 volte il volume del campione che contiene gli acidi nucleici, l′isopropanolo può essere aggiunto in un volume uguale. Ciò fa sì che la precipitazione abbia luogo anche senza bisogno di raffreddare, ad ulteriore vantaggio nel ridurre il volume complessivo del campione. Oltre a ciò, l′isopropanolo trova applicazione nella determinazione quantitativa dei livelli di idrossiprolina, nell'esame della vitalità cellulare mediante saggi MTT e nel contribuire ai processi di ibridazione su microarray.
Applicazioni
Il 2-propanolo è stato impiegato:
  • per la precipitazione del DNA genomico estratto dalle mosche
  • per la precipitazione del DNA genomico estratto da tumori primari e da organi xenotrapiantati
  • per l′immunoprecipitazione della 5-bromo-2-deossiuridina (BrdU)
Azioni biochim/fisiol
L′isopropanolo (2-propanolo) è usato diffusamente in biologia molecolare per la precipitazione del DNA durante l′estrazione da cellule e tessuti. L′IPA BioUltra è adatto alla precipitazione del DNA.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato ad essere impiegato come reagente in attività di ricerca in biologia cellulare o in biochimica
  • Grado BioUltra, soddisfa standard di purezza elevati come verificato mediante test rigorosi
  • Privo di Dnasi ed Proteasi
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
2-Propanolo puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
59300
2-Propanolo
2-Propanolo natural, ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W292912
2-Propanolo
2-Propanolo HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650447
2-Propanolo
2-Propanolo suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-Propanolo
Cloroformio contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
C2432
Cloroformio
2-Propanolo suitable for HPLC, 99.5%
Sigma-Aldrich
439207
2-Propanolo
2-Propanolo for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-Propanolo
Spermine precipitation of DNA.
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 46-46 (1987)
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
H Dolatshad et al.
Leukemia, 29(5), 1092-1103 (2014-11-28)
The splicing factor SF3B1 is the most commonly mutated gene in the myelodysplastic syndrome (MDS), particularly in patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS). We investigated the functional effects of SF3B1 disruption in myeloid cell lines: SF3B1 knockdown resulted
Wei-Yu Lin et al.
Human molecular genetics, 24(1), 285-298 (2014-08-30)
Previous studies have suggested that polymorphisms in CASP8 on chromosome 2 are associated with breast cancer risk. To clarify the role of CASP8 in breast cancer susceptibility, we carried out dense genotyping of this region in the Breast Cancer Association
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older