59041
2,2,4-trimetilpentano
for luminescence, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Isoottano
About This Item
Grado
for luminescence
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.391
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.5
λ: 220 nm Amax: 0.14
λ: 230 nm Amax: 0.06
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 255 nm Amax: 0.005
Compatibilità
in accordance for luminescence
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?