Merck
56189
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥97.0% (C), BioReagent
Sinonimo/i:
N-Succinimidyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)oxy]succinimide, Bolton-Hunter reagent precursor, Rudinger reagent, SHPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
251-818-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1545011
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester, BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97% (C)
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97% (C)
mp
132-133 °C (lit.)
fluorescence
λex 320 nm; λem 409 nm in 0.1 M Tris pH 8.8, 2 mM H2O2, peroxidase
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChI key
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
Application
Bolton-Hunter reagent precursor (3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester) is a hydroxysuccinimide ester used as an intermediate for high radioactive radioiodination of proteins.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)