Merck
55962
Lithium 6-phospho-D-galactonate
≥80% (TLC)
Sinonimo/i:
6-Phospho-D-galactonic acid lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13O10P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥80% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the pentose phosphate pathway. Inhibits the T. brueci and sheep 6-phospho-gluconate dehydrogenase-catalysed NADP+-dependent oxidative decarboxylation of 6-phospho-D-gluconate (6PG) to D-ribulose 5-phosphate (Ru5P), inhibits the key glycolytic enzyme phospho-glucose isomerase. Metabolism of galactose-6-phosphate in rat heart and brain.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)