54375
Micro particles based on silicon dioxide
size: 4 μm
Sinonimo/i:
Silica dioxide microsphere (4 μm), Micro silicon (4 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Stato
aqueous suspension
Concentrazione
5% (solids)
Dimensione particelle
4 μm std dev ≤0.3 μm
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The particle diameter of 4 μm is determined using Coulter Multisizer.
Applicazioni
Also used to prepare working fluid standard for use with a microfluidic particle concentrator.[1]
Caratteristiche e vantaggi
- suitable for routine instrument calibration monitoring, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?