Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H33ClN2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
637.08
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥80% (HPLC)
fluorescence
λex 654 nm; λem 694 nm in methylene chloride
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3cc(-c4ccccc4C(O)=O)c5ccc(cc5[o+]3)N(CC)CC
InChI
1S/C33H32N2O5.ClHO4/c1-5-34(6-2)22-14-13-21-17-28(33(38)40-29(21)18-22)31-20-27(24-11-9-10-12-26(24)32(36)37)25-16-15-23(19-30(25)39-31)35(7-3)8-4;2-1(3,4)5/h9-20H,5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
VTMBPDDANDHVLA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Cyanine-type fluorescent and laser dye
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?