Vai a
53604
Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine
≥96.0% (TLC)
Sinonimo/i:
ε-TFA-lysine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13F3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.20
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2122429
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤7% water
color
white to off-white
mp
>215 °C
solubility
2 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
InChI key
PZZHRSVBHRVIMI-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine is an inhibitor of L-lysine cyclodeaminase.
Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine may be used to create synthetic organic polypeptides useful for nonaqueous capillary electrophoresis (NACE).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)