Documenti
53180
Sigma-Aldrich
Hexyl β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Beilstein:
83239
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D −36 to −31°° in H2O
PM
264.32 g/mol
tecniche
RNA extraction: suitable
hybridization: suitable
tissue culture: suitable
CMC
250 mM
Stringa SMILE
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
Altre note
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
n-Alkyl-glucosides as detergents for the preparation of highly homogeneous bilayer liposomes of variable sizes ( 60-240 nm phi) applying defined rates of detergent removal by dialysis.
R A Schwendener et al.
Biochemical and biophysical research communications, 100(3), 1055-1062 (1981-06-16)