Merck
52048
Hexaethylene glycol monotetradecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
C14E6, Tetradecylhexaglycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.70
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-930-6
Beilstein/REAXYS Number:
1805220
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
mol wt
478.70 g/mol
technique(s)
RT-PCR: suitable, protein expression: suitable, protein purification: suitable, western blot: suitable
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-28-17-19-30-21-23-32-25-26-33-24-22-31-20-18-29-16-14-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI key
CMOAVXMJUDBIST-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)